Documentos clave
57084
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Alumina-B
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Seleccione un Tamaño
54 EA
MXP 4,324.00
MXP 4,324.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
54 EA
MXP 4,324.00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
MXP 4,324.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
composición
bed wt., 1 g
envase
pkg of 54 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
Matriz
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
grupo activo de la matriz
Alumina phase
tamaño de partícula
60-325 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)