Documentos clave
56732
Supelco
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.030 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 163.00
MXP 163.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 163.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
MXP 163.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
L × D.I. × D.E.
10 cm × 1/16 in. × 0.030 in.
color
white band
Descripción general
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)