Documentos clave
54955-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna para HPLC LiChrosorb® RP-8, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrosorb®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
9.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
300 m2/g
Matriz
octyl
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
LiChrosorb® RP-8 HPLC column is used for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weakly basic compounds.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)