Documentos clave
54924
Supelco
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L10
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3.2 mm
Matriz
cyanopropyl
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)