548650-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Productos recomendados
Nombre del producto
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiales
StableFlex fiber
orange-red hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PDMS/DVB coating
compatibilidad
(for volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter