Documentos clave
54220-U
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 1 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinónimos:
1mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
Seleccione un Tamaño
100 EA
MXP 3,675.00
MXP 3,675.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
MXP 3,675.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
MXP 3,675.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene
descripción
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
envase
pk of 100
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Provide details about the size specifications of 1ml SPE PP tubes 54220-U and 57023, including inner diameter, outer diameter, frit diameter, height, etc.
    1 answer
    1. 54220-U and 57023 are both 1 ml in volume. 54220-U has the frit pre-inserted inside the tube.
      57023 specifications:
      - 1 mL tube in PP
      - External diameter = 7.8 mm
      - Internal diameter = 5.7 mm
      - Length = 57.8 mm
      - The lengths correspond to the body of the tube. The luer tip of the two references is 9.4 mm long.
      Dimensions of Supelco Polyethylene SPE Frits:
      - 57244: 1 ml tube volume, 6 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57180-U: 3 ml tube volume, 9 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57181: 6 ml tube volume, 13 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57182-U: 12 ml tube volume, 16 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57183: 20 ml tube volume, 21 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57184: 60 ml tube volume, 28 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57186, 57246-U, and 57187 are 1/16" (.063") thick. -ara, 2/28/05, per Bob Held. (Deleted in 2022 LCKOCH 03/06/2023)