Documentos clave
52694-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-CN
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
Extensión del etiquetado
7% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
1 mL
Matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
cyano bonding, monomerically bonded
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
reversed phase
Descripción general
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Fase Normal
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (fluidos biológicos, agua) cuando se utilizan en fase reversa; o disolventes orgánicos, aceites, y lípidos cuando se utiliza en Fase normal
  • Unida monoméricamente, cianopropil (7 %C), endcapped
  • Puede se usada tanto en fase normal como fase reversa
  • Ideal para analitos hidrofóbicos que pueden ser unidos, retenidos irreversiblemente en sorbentes hidrofóbicos tales como DSC-18
  • Menor retención que DSC-Si o DSC-Diol cuando son utilizados en fase normal (matrices orgánicas tales como hexano o aceites)
  • Permite una rápida liberación de moléculas muy polares irreversiblemente unidas, retenidas en sorbetnes muy polares
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.