50657-U
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 100 mm × 2.1 mm, pk of 1 ea
About This Item
CofA
current certificate can be downloaded
Nivel de calidad
envase
pk of 1 ea
Extensión del etiquetado
5.1% Carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure (8700 psi)
temperatura máxima
60 °C (pH2/60; pH7/40)
columna L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
superficie
75 m2/g
Matriz
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Intervalo de pH operativo
2-7
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)