Documentos clave
501654
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen and Oxygen
0.5 % (w/w) each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 48 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T217-48
disponibilidad
not available in EU
concentración
0.5 % (w/w) each component in nitrogen
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Carbon dioxide (99.8%)
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Oxygen
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinderHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)