Documentos clave
4S6831-U
Supelco
EPA 8260 Calibration Mix 2
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Agency
EPA 8260
610
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1.5 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Productos recomendados
This product is currently being deleted and is being replaced by product 46831-U
Analito
Descripción
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    Ver todo (8)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)