48825
PCB Kit 3
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA 505,508,8082,8270
MISA (Canada) Group 27
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
pkg of 1 kit
concentración
200 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Solo componentes del kit
- Aroclor 1232 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
- Aroclor 1248 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 48701Aroclor 1016 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48705Aroclor 1221 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48706Aroclor 1242 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48707Aroclor 1254 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48704Aroclor 1260 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?