Documentos clave
48596-U
Supelco
DCMA PCB Mixture
certified reference material, in hexane (varied)
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 2 × 5 mL
concentración
in hexane (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    2-Chlorobiphenyl 100 μg/mL
    Decachlorobiphenyl 5 μg/mL
    3,3′-Dichlorobiphenyl 100 μg/mL
    2,2′,3,4′,5,5′,6-Heptachlorobiphenyl 5 μg/mL
    2,2′,3,3′,6,6′-Hexachlorobiphenyl 10 μg/mL
    2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-Nonachlorobiphenyl 5 μg/mL
    2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octachlorobiphenyl 5 μg/mL
    2,3′,4,5′,6-Pentachlorobiphenyl 10 μg/mL
    2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl 10 μg/mL
    2,4,5-Trichlorobiphenyl 10 μg/mL
    Ver todo (10)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)