Documentos clave
48139
Supelco
EPA TCLP Pesticides Mix
1000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
El producto 48139 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
analytical standard
Agency
EPA 1311
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Endrin
    Heptachlor
    Heptachlor exo-epoxide
    Lindane
    Methoxychlor
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)