Documentos clave
48088
Supelco
2-Bromo-1-chloropropane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6BrCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 601
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type internal/surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC(CCl)C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-1-chloropropane may be used as an internal standard for the quantification of haloacetonitriles [1] and volatile organochlorine compounds in landfill leachates[2] using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Characterization of chlorination by-products in cooling effluents of coastal nuclear power stations
Allonier S-A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 38(12), 1232-1241 (1999)
Static headspace versus head space solid-phase microextraction (HS-SPME) for the determination of volatile organochlorine compounds in landfill leachates by gas chromatography
Menendez F C.J, et al.
Talanta, 63(4), 809-814 (2004)