Merck
47570-U
Supelco
Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexenoate
10 mg/mL in heptane, analytical standard
Sinónimos:
Fame 22:6n-3, Methyl DHA, Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexenoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
342.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Formulario
liquid
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in heptane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
Clave InChI
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)