Documentos clave
47107
Supelco
n-Paraffin Mix C24,C28,C32,C36
certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D5442
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5 mL
concentración
2 % (w/w) each component in octane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2