442784
Squalane
analytical standard
Sinónimos:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
Clave InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?