442236
1,3,5-Trimethylbenzene
analytical standard
Sinónimos:
Mesitylene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
temp. de autoignición
1022 °F
lim. expl.
0.88-6.1 %, 100 °F
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?