Merck
40324
Supelco
2-Nitroaniline solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116105
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
5000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clave InChI
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)