Merck
38373
Supelco
Rimsulfuron
reference material
Sinónimos:
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17N5O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
431.44
Beilstein:
7501778
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
Clave InChI
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)