Key Documents
33175
Supelco
Solución Regeneradora de Columnas de Sílica
About This Item
UNSPSC Code:
41116105
description
Silica Column Regeneration Solution
packaging
pkg of 200 mL
compatibility
Restoring Column Performance
storage temp.
room temp
General description
Esta solución regenera efectivamente una columna de sílica que ha estado en contacto con disolventes polares muy fuertes, tales como agua o alcoholes. Simplemente haga fluir la columna con la solución de regeneración durante 10 minutos, después reequilibre con fase móvil durante 10 minutos. La columna se recupera como antes de la exposición a solventes polares.
Silica Column Regeneration Solution contains a mixture of acetic acid, dimethoxypropane, and methylene chloride.
Application
It was used to flush and regenerate the column used for HPLC analysis of tocopherols and tocotrienols.
Analito
Descripción
    Acetic acid
    Dichloromethane
    2,2-Dimethoxypropane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simple solutions to problems encountered in quantitative analysis of tocopherols and tocotrienols using silica columns.
A K Hewavitharana
Analytical biochemistry, 313(2), 342-344 (2003-02-28)