29898-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 10 m × 0.53 mm, df 2.65 μm
Seleccione un Tamaño
MXP 19,790.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 19,790.00
Productos recomendados
Materiales
metal
Nivel de calidad
Agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parámetros
-25-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
50
df
2.65 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
10 m × 0.53 mm
aplicaciones
petroleum
tipo de columna
capillary non-polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
- >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)