Documentos clave
29617-U
SGE syringe for Varian® 8400
volume 10 μL, 10F-V-5/0.47A, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
color (dark orange)
Características
needle type F (cemented needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002950
aguja L × D.E.
50 mm × 0.5 mm
volumen
10 μL
Descripción general
SGE syringe for Varian® 8400 features a cemented needle with bevel tip designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)