Merck
29562-U
DIN1 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parámetros
0-100 psi
Descripción general
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)