Documentos clave
29052-U
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
natural polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/silicone septum (with slit)
natural polypropylene cap
Características
closure type clear polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)