Documentos clave
29018-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.5 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 9 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
natural polypropylene vial
descripción
with molded conical insert
Características
closure type screw top vial
with molded conical insert
envase
pkg of × 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.5 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)