Merck
2876605-U
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
descripción
SPME, for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
105 mm × 8.0 mm × 0.75 mm
105 mm × 8.0 mm × 0.8 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Información legal
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)