28087-U
Equity-5
L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm
About This Item
Materiales
fused silica
Agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parámetros
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Valor Beta
152
df
0.33 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
12 m × 0.20 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
aplicaciones
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary non-polar
Descripción general
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?