Merck
28022-U
Supelco
Férula capilar Supeltex M-2A, diseño largo
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
Seleccione un Tamaño
50 EA
MXP 10,150.00
MXP 10,150.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
MXP 10,150.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
MXP 10,150.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Características
ferrule type long
envase
pkg of 50 ea
D.I.
0.4 mm
compatibilidad
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)