Documentos clave
27538
Supelco
Shell vial for Waters Wisp 48 Position Carousel
volume 3 mL, natural polypropylene vial, Starburst conical snap plug included, diam. × H 15 mm × 45 mm
Sinónimos:
SHELL VIAL WITH CAP
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
natural polypropylene vial
descripción
starburst cap
Características
vial type shell vial, limited volume
Starburst conical snap plug included
envase
pkg of 100 vial
D.E.
15 mm
diám. × Al
15 mm × 45 mm
volumen
3 mL
Descripción general
Viales de Polipropileno de Volumen Limitado y con Tapones de Cerrado Rápido (Snap) marca "Starburst"
Estos viales de polipropileno con tapones de cerrado rápido, con diseño interior cónico único, eliminan la necesidad de viales de vidrio e insertos.
No requiere ningún tipo de ensamblaje tedioso en laboratorio. Estos viales trabajan en automuestreadores de 48 posiciones.
El diseño cónico preciso le permite máxima transferencia de muestra. Son más eficaces y de menor costo que las viales normales de vidrio con insertos. El diseño starburst de el tapón permiten su fácil penetración.
Idoneidad
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)