Documentos clave
27099-U
Supelco
Crimp Seal (without septum)
open center, seal diam. 11 mm, for use with 2 mL-2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
silver aluminum
Características
closure type crimp seal
open center
envase
pkg of 100 ea
junta diám.
11 mm
Adaptador
thread for 11 mm
compatibilidad
for use with 2 mL-2.5 mL standard opening crimp top vials
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)