Documentos clave
27081-U
Supelco
Screw Top Vial (cap not included)
marking spot
, volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial (with marking spot)
descripción
cap not included
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)