Merck
2636425
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
SPME/Direct, pkg of 25 ea
Seleccione un Tamaño
25 PKG
MXP 13,016.00
MXP 13,016.00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 PKG
MXP 13,016.00
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
MXP 13,016.00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
packaging
pkg of 25 ea
L × O.D. × I.D.
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
General description
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1093-94 SPI Injector)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)