Merck
2630901
Supelco
Split (unpacked) for Autosystem & 9000 models
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
envase
pkg of 1 ea
L × D.I. × D.E.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)