Merck
25734
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Sinónimos:
Polar Fused Silica Tubing, 3M 0.53MM
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiales
fused silica tubing
composición
PEG (deactivated)
envase
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
3.0 m × 0.53 mm
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)