Documentos clave
24865
Supelco
PAS-500 Micro Air Sampler with Low Flow Orifice
Includes 6 mm tube holder, screwdriver, and two 9-volt batteries
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Características
Includes 6 mm tube holder, screwdriver, and two 9-volt batteries
envase
pkg of 1 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Esta bomba de bajo flujo es ligera (4 oz.) y compacta (7 alto), se adapta fácilmente al bolsillo de su camisa. Conecte los tubos adsorbentes directamente a la entrada de la bomba.
El muestreador PAS-500 ¦3 es versátil. Se adapta a tubos de diámetro 6 mm y 8 mm. El rango de flujo es 40-200 cc/min. Un adaptador opcional de bajo flujo le permite el muestreo a 20cc/min.
La unidad se alimenta con una batería de 9-vol reemplazable fácilmente. Un sistema de regulación de flujo proporciona un voltaje constante a la bomba, incluso cuando el voltaje de la batería caiga. Este muestreador es intrínsicamente seguro ¿ un reostato incorporado limita la corriente, previniendo cualquier corta circuito.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the flow-rate range for Product No. 24865, PAS Micro Air Sampler with Low Flow Orifice?
    1 answer
    1. Product No. 24865 is capable of sampling flow-rates of 20 to 200ml/min
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.