Merck
24432
SGE Replacement Needle
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Sinónimos:
REPL.NEEDLE NP1B-7C, EA
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 1,537.00
MXP 1,537.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 1,537.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
MXP 1,537.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 034057
aguja L × D.E.
70 mm × 0.63 mm
volumen
1 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)