24058
Nonpolar Fused Silica Tubing
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
About This Item
Materiales
fused silica tubing
composición
methyl (deactivated)
envase
pkg of 3 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
1 m × 0.32 mm
Descripción general
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)