Merck
23783
Needle File
4 in. long, slim tapered files, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
envase
pkg of 2 ea
Descripción general
Lima delgada de 4 pulgadas para aumentar el I.D. de las férrulas. También es útil para extraer las férrulas atascadas en los conectores.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)