23486
Férula capilar CapSeal Bullet, de uso general
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
Productos recomendados
envase
pkg of 48 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidad
0.32 mm Column I.D.
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)