Merck
22993
Supelco
Trampa desechable de oxígeno/humedad Oxiclear
1/4 in. fitting
Sinónimos:
DISPOSABLE PURIFIER 1/4 INCH EA
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
fitting
1/4 in. fitting
General description
Purificador de Gas Desechable marca Oxiclear - Elimina oxígeno, trazas de agua y contaminantes orgánicos de tres cilin-dros de 300ft3 (8.5m3) de gas de arrastre inerte. La producción es menor que 1 ppm de oxígeno si el nivel
de entrada de O2 no excede las 10 ppm.
Legal Information
Oxiclear is a trademark of Labclear
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente