Merck
22480-U
Supelco
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
Seleccione un Tamaño
50 EA
MXP 7,231.00
MXP 7,231.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
MXP 7,231.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
MXP 7,231.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 50 ea
D.I.
0.4 mm
compatibilidad
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descripción general
Supelco ha perfeccionado el diseño de estas férulas de grafito para proporcionar un perfil limpio y afilado con un mínimo destello.
Características:
Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)