Merck
22476
Supelco
Férula de columna rellena Supeltex M-2, 1/8 pulgadas D.E. columna
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
envase
pkg of 50 ea
D.I.
1/8 in.
compatibilidad
1/8 in. O.D. Column
Descripción general
Characteristics: High reusability.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
Maximum Temperature:
350 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)