Documentos clave
22000-U
Nut
Swagelok® 402-1, brass, 1/4 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 402-1,BRASS NUTS 1/4"PK20
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiales
brass
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 402-1
Adaptador
1/4 in. Swagelok
Aplicación
Swagelok® Nut fitted with poly-dimethylsiloxane septum may be used to link stainless steel union tee for the carrier gas to enter the interface.[1]
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eva Aguilera-Herrador et al.
Analytical chemistry, 80(3), 793-800 (2007-12-25)
The use of ionic liquids as extracting media in single-drop liquid-phase microextraction (SDME) and its direct coupling to gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) is presented. For this purpose, a new removable interface that enables the introduction of the extracted analytes into