Merck
21981-U
Bulkhead Union
Swagelok® 200-61, brass, 1/8 in.
Sinónimos:
Swagelok® 200-61, BRASS BULKHEAD UNION 1/8", EA
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 657.00
MXP 657.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 657.00
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
MXP 657.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
brass
descripción
bulkhead design yes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 200-61
Adaptador
1/8 in.
compatibilidad
for use with 1/8 in. tubing
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Aplicación
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.[1]
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We