21272-U
GC Stationary Phase
phase UCW 98, bottle of 50 g
About This Item
Agency
meets requirements for USP G9
envase
bottle of 50 g
Parámetros
0-300 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
UCW 98 phase
solubilidad
chloroform, toluene: soluble
tipo de columna
packed GC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
321 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)