21269-U
Collection Flask
round bottom, volume 250 mL, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Productos recomendados
envase
pk of 3
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
capacidad
250 mL
volumen
250 mL
aplicaciones
food and beverages
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)