21241
GC Stationary Phase
phase OV-225, bottle of 5 g
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets requirements for USP G19
envase
bottle of 5 g
Parámetros
0-265 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
OV-225 phase
solubilidad
acetone: soluble
tipo de columna
packed GC
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)