21013-U
GC Stationary Phase
phase Bentone 34, bottle of 50 g
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
bottle of 50 g
Parámetros
0-180 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
Bentone 34 phase
solubilidad
toluene: soluble
tipo de columna
packed GC
Descripción general
Aplicación
Solo componentes del kit
- Bentone® 34
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)