Documentos clave
20019-U
Supelco
Petroleum Charcoal Tube
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
Petroleum Charcoal Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiales
W,F,F separators
Agency
NIOSH 1019
Línea del producto
ORBO
composición
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 303
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 70 mm
Matriz
Activated petroleum charcoal
petroleum charcoal charcoal
tamaño de partícula
20-40 mesh
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Descripción general
ORBO 303 Activated Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg, sorbent tubes (W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm) contain two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling. The dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)